Imprimer
Palladium 5% sur une pâte de charbon actif (50% eau) 5R58
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
45132.22 45132.14 45132.06
45132.22EA 1750 EUR
45132.22 45132.14 45132.06
Palladium 5% sur une pâte de charbon actif (50% eau) 5R58
Palladium
CAS No.: 7440-05-3 Appearance: Black Odour: Odourless MDL No.: MFCD03457879
Formule: Pd
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03457879
Numéro CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6