Imprimer
3-(Triméthylsilyl)-2-propynal ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Dans une ampoule sous argon
44763.03 44763.06
44763.03EA 94.2 EUR
44763.03 44763.06
3-(Triméthylsilyl)-2-propynal ≥97%
3-(Triméthylsilyl)-2-propynal
Purity: 97% CAS No.: 2975-46-4 Molecular Formula: C6H10OSi Formula Weight: 126.23 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 29°(84°F) Physical Form: Liquid, Packaged under argon Density: 0.86 Refractive Index: 1.4435 Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: Colourless to yellow Boiling Point: 58-60°/37.5mm UN No.: UN1993 MDL No.: MFCD01103709
Formule: C₆H₁₀OSi
Point d'ébullition: 58…60 °C (37,5 mmHg)
Densité: 0,86
Point d'éclair: 29 °C (84 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01103709
Numéro CAS: 2975-46-4
ONU: 1993
ADR: 3,III