Imprimer
Palladium 10% sur charbon actif en poudre, coquille d'œuf, réduit
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
44696.18 44696.30
44696.18EA 1750 EUR
44696.18 44696.30
Palladium 10% sur charbon actif en poudre, coquille d'œuf, réduit
Palladium
CAS No.: 7440-05-3 Odour: Odourless UN No.: UN3178 MDL No.: MFCD00011167
Formule: Pd
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03457879
Numéro CAS: 7440-05-3
ONU: 3178
ADR: 4.1,III