Imprimer
STYRENE atactique, M.W. 125,000-250,000
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
44537.09 44537.18
44537.09EA 41.5 EUR
44537.09 44537.18
STYRENE atactique, M.W. 125,000-250,000
Poly(styrene)
CAS No.: 9003-53-6 Formula Weight: 125,000-250,000 Physical Form: Beads Odour: Odourless MDL No.: MFCD00084450
Formule: C₈H₈
MW: 125000 - 250000 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084450
Numéro CAS: 9003-53-6