Imprimer
Platine 10% on alumina, reduced
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Platinium
44494.14 44494.22
44494.14EA 610 EUR
44494.14 44494.22
Platine 10% on alumina, reduced
Platine
CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: Granular MDL No.: MFCD00011179
Formule: Pt
MW: 195.08 g/mol
Point d'ébullition: 3827
Point de fusion: 1769
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011179
Numéro CAS: 7440-06-4
Merck Index: 12,07689