Cerium(IV) isopropoxide (37 - 45% Ce)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
CAS No.: 63007-83-0
Molecular Formula: C12H28CeO4
Formula Weight: 376.48
Physical Form: Powder
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Orange-red to yellow
Melting Point: 140° dec.
Solubility: Soluble in pyridine
UN No.: UN2925
MDL No.: MFCD00061483
Formule:
C₁₂H₂₈CeO₄ Point de fusion: 140 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00061483 Numéro CAS: 63007-83-0 ADR: 4.1,III |