Hafnium(IV) sulphate ≥99.9% (base métaux sauf Zr) (max. 1% Zr)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
44244.06
44244.14
44244.06EA
257
EUR
44244.06
44244.14
Hafnium(IV) sulphate ≥99.9% (base métaux sauf Zr) (max. 1% Zr)
Hafnium(IV) sulphate
Purity: 99.9%
CAS No.: 15823-43-5
Molecular Formula: Hf(SO4)2
Formula Weight: 370.62(anhy)
Physical Form: Powder
MDL No.: MFCD00168081
Formule:
Hf(SO₄)₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00168081 Numéro CAS: 15823-43-5 |