Imprimer
Platine 5% on alumina, powder, reduced
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Platinium
44222.14 44222.22 44222.06
44222.14EA 537 EUR
44222.14 44222.22 44222.06
Platine 5% on alumina, powder, reduced
Platine
CAS No.: 7440-06-4 MDL No.: MFCD03458043
Formule: Pt
MW: 195.08 g/mol
Point d'ébullition: 3827
Point de fusion: 1769
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011179
Numéro CAS: 7440-06-4
Merck Index: 12,07689