Imprimer
Magnésium hydroxycarbonate tétrahydraté (∼40 - 43,5% MgO), qualité Réactif
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Magnesium carbonate basic, Magnesium carbonate hydroxide, Magnesium carbonate hydrated basic
33333.36 33333.22
33333.36EA 94.9 EUR
33333.36 33333.22
Magnésium hydroxycarbonate tétrahydraté (∼40 - 43,5% MgO), qualité Réactif
Magnésium hydroxycarbonate tétrahydraté
CAS No.: 39409-82-0 Molecular Formula: 4MgCO3.Mg(OH)2.4H2O approx. Formula Weight: 467.67 (395.58anhy) Physical Form: -325 Mesh Powder Appearance: White Odour: Odourless Merck Reference: 14,5660 MDL No.: MFCD00149783
Formule: 4MgCO₃·Mg(OH)₂·4H₂O
Point d'ébullition: 3600 °C (1013 hPa)
Point de fusion: > 2500 °C
Densité: 2.16 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149783
Numéro CAS: 235-192-7
EINECS: 235-192-7
Merck Index: 14,5660