Cobalt(II) sulphamate hydrate
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
43906.22
43906.36
43906.A3
43906.22EA
176
EUR
43906.22
43906.36
43906.A3
Cobalt(II) sulphamate hydrate
Cobalt(II) sulphamate hydrate
CAS No.: 14017-41-5
Molecular Formula: Co(SO3NH2)2.xH2O
Formula Weight: 251.11(anhy)
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00049877
Formule:
CoH₄N₂O₆S₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00049877 Numéro CAS: 14017-41-5 EINECS: 237-834-1 |