Zinc 2-methoxyethoxide 5% (p/v) dans le 2-méthoxyéthanol
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
CAS No.: 129918-15-6
Molecular Formula: C6H14O2Zn
Formula Weight: 215.56
Flash Point: 40°(104°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.96
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Pale yellow
Boiling Point: 124°
UN No.: UN1188
MDL No.: MFCD00156529
Formule:
C₆H₁₄O₂Zn Point d'ébullition: 124 °C Densité: 0,96 Point d'éclair: 40 °C (104 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00156529 Numéro CAS: 129918-15-6 ONU: 1188 ADR: 3,III |