B-Tribromoborazine ≥96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
43723.03
43723.06
43723.03EA
105
EUR
43723.03
43723.06
B-Tribromoborazine ≥96%
B-Tribromoborazine
Purity: 96%
CAS No.: 13703-88-3
Molecular Formula: H3B3Br3N3
Formula Weight: 317.20
Physical Form: Powder
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: White
Melting Point: 124-128°
UN No.: UN1759
MDL No.: MFCD00058924
Formule:
B₃Br₃H₃N₃ Point de fusion: 124…128 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00058924 Numéro CAS: 13703-88-3 ADR: 8,III |