Stainless steel (Fe:Cr:Ni:Mo; 67.5:17:13:2.5 wt%), en poudre -20+35 mesh Type 316-L
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
43460.A3
43460.36
43460.A3EA
372
EUR
43460.A3
43460.36
Stainless steel (Fe:Cr:Ni:Mo; 67.5:17:13:2.5 wt%), en poudre -20+35 mesh Type 316-L
Stainless steel
Molecular Formula: Fe:Cr:Ni:Mo; 67.5:17:13:2.5 wt%
MDL No.: MFCD00148499