Lithium tri-tert-butoxyaluminum hydride 1 M dans le THF
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
Lithium tri-tert-butoxyaluminohydride
Conditionné sous argon dans des flacons ChemSeal™ refermables.
Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS No.: 17476-04-9
Molecular Formula: C12H28AlLiO3
Formula Weight: 254.28
Flash Point: -17°(1°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.904
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
UN No.: UN3399
MDL No.: MFCD00011532
Formule:
C₁₂H₂₈AlLiO₃ MW: 254.27 g/mol Densité: 0.904 Point d'éclair: –17 °C (1 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011532 Numéro CAS: 17476-04-9 ONU: 3399 ADR: 4.3 I |