Scandium(III) sulphate hydrate ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
42877.03
42877.06
42877.03EA
184
EUR
42877.03
42877.06
Scandium(III) sulphate hydrate ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Scandium(III) sulphate hydrate
Purity: 99.9%
Molecular Formula: Sc2(SO4)3.XH2O
Formula Weight: 378.10 (anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Solubility: Freely soluble in water
MDL No.: MFCD00149854
Formule:
Sc₂(SO₄)₃·xH₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149854 Numéro CAS: 52788-54-2 |