Monochlorure d'iode ∼0.22 N dans l'acide acétique glaciale
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
42647.AP
42647.K2
42647.APEA
97.6
EUR
42647.AP
42647.K2
Monochlorure d'iode ∼0.22 N dans l'acide acétique glaciale
Monochlorure d'iode
CAS No.: 7790-99-0
Molecular Formula: ClI
Formula Weight: 162.36
Physical Form: Liquid
Sensitivity: Moisture and Light Sensitive
UN No.: UN2920
MDL No.: MFCD00011354
Applications: For determination of iodine absorption number of fats
Formule:
ClI Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011354 Numéro CAS: 7790-99-0 EINECS: 232-236-7 ONU: 2920 ADR: 8,II |