Imprimer
Gold plating solution ∼3,7 g/l teneur en métaux, sans électricité
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
42307.AK 42307.K2
42307.AKEA 297 EUR
42307.AK 42307.K2
Gold plating solution ∼3,7 g/l teneur en métaux, sans électricité
Gold plating solution
Physical Form: Liquid Appearance: Colourless to pale yellow UN No.: UN2922 MDL No.: MFCD00003436
Applications: For coating nickel or copper
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003436
ONU: 2922
ADR: 8,III