Imprimer
Aluminium ≥99% (base métaux), sphères, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Aluminum
42030.KN 42030.KP
42030.KNEA 72.7 EUR
42030.KN 42030.KP
Aluminium ≥99% (base métaux), sphères, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Aluminium
Purity: 99% CAS No.: 7429-90-5 Molecular Formula: Alloy 1100, Al:Cu; 99+:0.12 wt% MDL No.: MFCD00213972
Formule: Al
MW: 26.98 g/mol
Point d'ébullition: 2327
Point de fusion: 660
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134029
Numéro CAS: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321