Imprimer
Iode ≥99.8%, soluble ACS, bisublimé
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
41955.22 41955.36
41955.22EA 93.5 EUR
41955.22 41955.36
Iode ≥99.8%, soluble ACS, bisublimé
Iode
Purity: 99.8% CAS No.: 7553-56-2 Molecular Formula: I2 Formula Weight: 253.81 Physical Form: Prills or crystals Density: 4.930 Odour: Irritating Melting Point: 183-186° subl. UN No.: UN3495 MDL No.: MFCD00011355
Formule: I₂
Point de fusion: 183…186 °C (subl.)
Densité: 4.930
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011355
Numéro CAS: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
ONU: 3495
ADR: 8,III