Imprimer
Strontium tungsten oxide ≥99.9% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
41899.14 41899.22
41899.14EA 105 EUR
41899.14 41899.22
Strontium tungsten oxide ≥99.9% (base métaux)
Strontium tungsten oxide
Purity: 99.9% CAS No.: 13451-05-3 Molecular Formula: O4SrW Formula Weight: 335.46 Physical Form: -200 Mesh Powder Density: 6.187 Appearance: White Odour: Odourless MDL No.: MFCD00049562
Formule: O₄SrW
Densité: 6.187
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049562
Numéro CAS: 13451-05-3
EINECS: 236-617-9