Imprimer
Palladium 5% sur alumine, en pastilles 3 mm
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
41825.14 41825.22 41825.06
41825.14EA 480 EUR
41825.14 41825.22 41825.06
Palladium 5% sur alumine, en pastilles 3 mm
Palladium
CAS No.: 7440-05-3 Odour: Odourless MDL No.: MFCD03613602
Applications: Hydrogen removal "getter"
Formule: Pd
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011167
Numéro CAS: 7440-05-3