Imprimer
Hexane-1,6-bis(tri-n-butylammonium) dihydroxide 20% (p/p) en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Bisquat dihydroxide, N,N,N,N',N',N'-Hexa-n-butylhexamethylenediammonium dihydroxide
41725.AD 41725.AK 41725.K2
41725.ADEA 77.2 EUR
41725.AD 41725.AK 41725.K2
Hexane-1,6-bis(tri-n-butylammonium) dihydroxide 20% (p/p) en solution aqueuse
Hexane-1,6-bis(tri-n-butylammonium) dihydroxide
CAS No.: 69762-88-5 Molecular Formula: C30H68N2O2 Formula Weight: 488.87 Physical Form: Liquid UN No.: UN3267 MDL No.: MFCD00216633
Formule: C₃₀H₆₈N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216633
Numéro CAS: 69762-88-5
ONU: 3267
ADR: 8,III