Imprimer
Poly(styrene sulphonic acid)sodium salt, M.W. 70,000
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
41688.18 41688.30
41688.18EA 66.2 EUR
41688.18 41688.30
Poly(styrene sulphonic acid)sodium salt, M.W. 70,000
Poly(styrene sulphonic acid)sodium salt
CAS No.: 25704-18-1 Molecular Formula: [-CH2CH(C6H4)SO3Na)-]n Physical Form: Powder MDL No.: MFCD00084449
Formule: [-CH₂CH(C₆H₄)SO₃Na)-]n
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084449
Numéro CAS: 25704-18-1