Imprimer
Cobalt titanate (<0,15% Ni) ≥99.8%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
41670.18 41670.30
41670.18EA 121 EUR
41670.18 41670.30
Cobalt titanate (<0,15% Ni) ≥99.8%
Cobalt titanate
Purity: 99.8% CAS No.: 12017-01-5 Molecular Formula: CoTiO3, may contain small amounts of other phases Formula Weight: 154.83 Physical Form: -325 Mesh Powder MDL No.: MFCD00016022
Formule: CoO₃Ti
MW: 154.797 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016022
Numéro CAS: 12017-01-5
EINECS: 234-615-2