Stainless steel (Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt%), en feuilles, Epaisseur: 0.1 mm (0.004 in) Type 304
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
41583.FF
41583.FI
41583.GH
41583.FFEA
40.1
EUR
41583.FF
41583.FI
41583.GH
Stainless steel (Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt%), en feuilles, Epaisseur: 0.1 mm (0.004 in) Type 304
Stainless steel
Molecular Formula: Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt%
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00148499