Stainless steel (Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt%), foil, Epaisseur: 0.025 mm (0.001 in) Type 304
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
41580.FF
41580.FI
41580.GH
41580.FFEA
43.6
EUR
41580.FF
41580.FI
41580.GH
Stainless steel (Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt%), foil, Epaisseur: 0.025 mm (0.001 in) Type 304
Stainless steel
Molecular Formula: Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt%
MDL No.: MFCD00148499