Imprimer
Potassium-tert-pentyloxide 14 - 18% (p/v) dans le cyclohexane
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Potassium tert-amylate, Potassium 2-methyl-2-butoxide, Potassium tert-pentoxide
41394.14 41394.22
41394.14EA 151 EUR
41394.14 41394.22
Potassium-tert-pentyloxide 14 - 18% (p/v) dans le cyclohexane
Potassium-tert-pentyloxide
CAS No.: 41233-93-6 Molecular Formula: C5H11KO Formula Weight: 126.24 Flash Point: -18°(0°F) Physical Form: Liquid Density: 0.80 Sensitivity: Air and Moisture Sensitive UN No.: UN2924 MDL No.: MFCD00064808
Applications: Coreactant for conversion of ketones to oxides
Formule: C₅H₁₁KO
Densité: 0.80
Point d'éclair: –18 °C (0 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064808
Numéro CAS: 41233-93-6
EINECS: 255-272-5
ONU: 2924
ADR: 3,II