Tin(IV) isopropoxide isopropanol adduct ≥98% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
41269.03
41269.06
41269.03EA
67.8
EUR
41269.03
41269.06
Tin(IV) isopropoxide isopropanol adduct ≥98% (base métaux)
Tin(IV) isopropoxide isopropanol adduct
Purity: 98%
CAS No.: 132951-93-0
Molecular Formula: Sn[OCH(CH3)2]4.C3H7OH
Formula Weight: 414.15
Physical Form: Wet solid
Sensitivity: Moisture Sensitive
Melting Point: ca 130° dec.
Boiling Point: 131°/1.6mm
MDL No.: MFCD00145408
Formule:
Sn[OCH(CH₃)₂]₄·C₃H₇OH Point d'ébullition: 131 °C (1.6 mmHg) Point de fusion: ∼ 130 °C (dec.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00145408 Numéro CAS: 132951-93-0 |