Alcool polyvinylique, M.W. ∼ 88,000-97,000 98-99%, poids moléculaire élevé, hydrolysé
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Poly(vinyl alcohol), PVOH, PVA, Mowiol®
41243.14
41243.22
41243.36
41243.14EA
27
EUR
41243.14
41243.22
41243.36
Alcool polyvinylique, M.W. ∼ 88,000-97,000 98-99%, poids moléculaire élevé, hydrolysé
Alcool polyvinylique
Purity: 98-99%
CAS No.: 9002-89-5
Molecular Formula: [-CH2CH(OH)-]n
Physical Form: Solid
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00081922
Formule:
[-CH₂CH(OH)-]n Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00081922 Numéro CAS: 9002-89-5 |