Cobalt(II)-2-methoxyethoxide 5% (p/v) dans le 2-méthoxyéthanol , 99% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Purity: 99%
CAS No.: 142600-61-1
Molecular Formula: C6H14CoO4
Formula Weight: 209.11
Flash Point: 40°(104°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.96
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Dark brown
Boiling Point: 124°
UN No.: UN1188
MDL No.: MFCD00798554
Formule:
C₆H₁₄CoO₄ Point d'ébullition: 124 °C Densité: 0,96 Point d'éclair: 40 °C (104 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00798554 Numéro CAS: 142600-61-1 ONU: 1188 ADR: 3,III |