Imprimer
Chloropentaammineiridium(III) chloride (≥49,6% Ir) ≥99.9% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
41006.03 41006.06
41006.03EA 459 EUR
41006.03 41006.06
Chloropentaammineiridium(III) chloride (≥49,6% Ir) ≥99.9% (base métaux)
Chloropentaammineiridium(III) chloride
Purity: 99.9% CAS No.: 15742-38-8 Molecular Formula: H15Cl3IrN5 Formula Weight: 383.73 Physical Form: Powder Appearance: White to pale yellow Melting Point: dec. MDL No.: MFCD00798542
Formule: H₁₅Cl₃IrN₅
Point de fusion: Dec.
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00798542
Numéro CAS: 15742-38-8
EINECS: 239-833-1