Gel de silice, en grenailles ACS -4+10 Mesh dessiccant, avec indicateur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
40381.22
40381.36
40381.A4
40381.22EA
58.9
EUR
40381.22
40381.36
40381.A4
Gel de silice, en grenailles ACS -4+10 Mesh dessiccant, avec indicateur
Gel de silice
CAS No.: 7631-86-9
Physical Form: -4+10 Mesh Granules
Sensitivity: Hygroscopic
pH: 6.0
MDL No.: MFCD00011232
Formule:
SiO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011232 Numéro CAS: 63231-67-4 EINECS: 231-545-4 Merck Index: 14,8490 |