Imprimer
Dioxyde de zirconium 18% water Stabilised, colloidal dispersion
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Zirconium dioxide, Zirconium Oxide
Stabilization: 1.3% Y2O3
40123.36 40123.A4
40123.36EA 120 EUR
40123.36 40123.A4
Dioxyde de zirconium 18% water Stabilised, colloidal dispersion
Dioxyde de zirconium
stabilized with 1.3% yttrium oxide
CAS No.: 1314-23-4 Molecular Formula: ZrO2/Y2O3 Physical Form: 0.1 Micron Particles in Liquid MDL No.: MFCD00011310
Applications: In ceramic industry
Formule: O₂Zr
MW: 123.22 g/mol
Point d'ébullition: 4300
Point de fusion: 2680
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011310
Numéro CAS: 1314-23-4
EINECS: 215-227-2
Merck Index: 14,10180