Imprimer
Platine 0,3% sur alumine, en pastilles 2.7-3.3 mm (0.11-0.13 in), réduit
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
39826.14 39826.22
39826.14EA 467 EUR
39826.14 39826.22
Platine 0,3% sur alumine, en pastilles 2.7-3.3 mm (0.11-0.13 in), réduit
Platine
CAS No.: 7440-06-4 MDL No.: MFCD00011179
Applications: Selective hydrogenation, gas purifications: e.g. Oxidation of carbon monoxide to carbon dioxide, hydrogen removal from oxygen or carbon dioxide
Formule: Pt
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011179
Numéro CAS: 7440-06-4
EINECS: 215-691-6