Imprimer
Palladium 5% sur strontium carbonate, en poudre, réduit
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
39819.04 39819.09 39819.18
39819.04EA 58.4 EUR
39819.04 39819.09 39819.18
Palladium 5% sur strontium carbonate, en poudre, réduit
Palladium
Formule: Pd
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00192595
Numéro CAS: 7440-05-3