Titanium(III) sulphate 20% dans l'acide sulfurique 1-4%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
39664.30
39664.A1
39664.A7
39664.30EA
81.6
EUR
39664.30
39664.A1
39664.A7
Titanium(III) sulphate 20% dans l'acide sulfurique 1-4%
Titanium(III) sulphate
CAS No.: 10343-61-0
Molecular Formula: Ti2(SO4)3
Formula Weight: 383.38
Physical Form: Liquid
Density: 1.15
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD00036317
Formule:
O₁₂S₃Ti₂ Densité: 1.15 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00036317 Numéro CAS: 10343-61-0 ONU: 3264 ADR: 8,III Merck Index: 14,9476 |