Tin(II) tartrate hydrate ≥95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
39604.14
39604.22
39604.14EA
175
EUR
39604.14
39604.22
Tin(II) tartrate hydrate ≥95%
Tin(II) tartrate hydrate
Purity: 95%
CAS No.: 815-85-0
Molecular Formula: C4H4O6Sn.xH2O
Formula Weight: 266.76(anhy)
Physical Form: Powder
Sensitivity: Air Sensitive
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00054358
Formule:
C₄H₄O₆Sn·xH₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00054358 Numéro CAS: 815-85-0 EINECS: 212-427-1 Merck Index: 14,8792 |