Imprimer
Zinc meso-tetraphenylporphine
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
39552.02 39552.04
39552.02EA 145 EUR
39552.02 39552.04
Zinc meso-tetraphenylporphine
Zinc meso-tetraphenylporphine
CAS No.: 14074-80-7 Molecular Formula: C44H28N4Zn Formula Weight: 678.10 Physical Form: Crystalline Appearance: Purple Odour: Odourless MDL No.: MFCD00012155
Formule: C₄₄H₂₈N₄Zn
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012155
Numéro CAS: 14074-80-7