Zirconium titanium oxide ≥99.5% (base métaux sauf Hf) (max. 75ppm Hf)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
39490.14
39490.22
39490.14EA
129
EUR
39490.14
39490.22
Zirconium titanium oxide ≥99.5% (base métaux sauf Hf) (max. 75ppm Hf)
Zirconium titanium oxide
Purity: 99.5%
CAS No.: 12036-70-3
Molecular Formula: ZrTiO4
Formula Weight: 203.11
Physical Form: -325 Mesh Powder
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00210648
Formule:
ZrTiO₄ MW: 203.11 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00210648 Numéro CAS: 12036-70-3 |