Imprimer
Bis[1,2-bis(diphenylphosphino)ethane]palladium(0)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Pd(DIPHOS)2, Pd(dppe)2
39233.02 39233.03
39233.02EA 105 EUR
39233.02 39233.03
Bis[1,2-bis(diphenylphosphino)ethane]palladium(0)
Bis[1,2-bis(diphenylphosphino)ethane]palladium(0)
CAS No.: 31277-98-2 Molecular Formula: Pd[(C6H5)2PCH2CH2P(C6H5)2]2 Formula Weight: 903.25 Physical Form: Powder Sensitivity: Air Sensitive MDL No.: MFCD00009880
Formule: C₅₂H₄₈P₄Pd
MW: 903.27 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009880
Numéro CAS: 31277-98-2