Lead(II) titanium(IV) isopropoxide 5% (p/v) dans l'isopropanol (IPA) , 99.9% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
39153.AC
39153.AE
39153.ACEA
123
EUR
39153.AC
39153.AE
Lead(II) titanium(IV) isopropoxide 5% (p/v) dans l'isopropanol (IPA) , 99.9% (base métaux)
Lead(II) titanium(IV) isopropoxide
Purity: 99.9%
Molecular Formula: PbTi(OC3H7)6
Formula Weight: 609.29
Flash Point: 12°(54°F)
Physical Form: Liquid
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Yellow to brown
Odour: Alcohol-like
UN No.: UN1219
MDL No.: MFCD00210621
Formule:
PbTi(OC₃H₇)₆ MW: 609.29 g/mol Point d'éclair: 12 °C (54 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00210621 ONU: 1219 ADR: 3 II |