Imprimer
Magnesium(II) phthalocyanine ≥90%, tech.
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
38601.03 38601.06
38601.03EA 60.7 EUR
38601.03 38601.06
Magnesium(II) phthalocyanine ≥90%, tech.
Magnesium(II) phthalocyanine
Purity: 90% CAS No.: 1661-03-6 Molecular Formula: C32H16MgN8 Formula Weight: 536.84 Physical Form: Powder MDL No.: MFCD00041953
Formule: C₃₂H₁₆MgN₈
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041953
Numéro CAS: 1661-03-6
EINECS: 216-766-6