Imprimer
Platine 0,5% on carbon, granules, reduced
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Platinium
38344.06 38344.14
38344.06EA 164 EUR
38344.06 38344.14
Platine 0,5% on carbon, granules, reduced
Platine
CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: 2-5mm granules Odour: Odourless UN No.: UN1325 MDL No.: MFCD00011179
Formule: Pt
MW: 195.08 g/mol
Point d'ébullition: 3827
Point de fusion: 1769
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011179
Numéro CAS: 7440-06-4
ONU: 1325
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,07689