Imprimer
Platine 1% sur carbone humidifié avec environ 50% d'eau, en grenailles, réduit
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Platinium
38343.14 38343.22
38343.14EA 223 EUR
38343.14 38343.22
Platine 1% sur carbone humidifié avec environ 50% d'eau, en grenailles, réduit
Platine
CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: 4x10 Mesh Appearance: Dark gray MDL No.: MFCD00011179
Formule: Pt
MW: 195.08 g/mol
Point d'ébullition: 3827
Point de fusion: 1769
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011179
Numéro CAS: 7440-06-4
Merck Index: 12,07689