Imprimer
Platine 10% sur charbon actif humidifié avec environ 50% d'eau, en poudre, non réduit
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Platinium
38326.06 38326.14 38326.22
38326.06EA 157 EUR
38326.06 38326.14 38326.22
Platine 10% sur charbon actif humidifié avec environ 50% d'eau, en poudre, non réduit
Platine
CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: 900-1100 m²/g MDL No.: MFCD00011179
Formule: Pt
MW: 195.08 g/mol
Point d'ébullition: 3827
Point de fusion: 1769
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011179
Numéro CAS: 7440-06-4
Merck Index: 12,07689