Imprimer
Platine 5% on alumina, paste 5R94
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Platinium
38318.14 38318.06
38318.14EA 401 EUR
38318.14 38318.06
Platine 5% on alumina, paste 5R94
Platine
CAS No.: 7440-06-4 Appearance: Black MDL No.: MFCD00011179
Formule: Pt
MW: 195.08 g/mol
Point d'ébullition: 3827
Point de fusion: 1769
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011179
Numéro CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689