Imprimer
Palladium 5% sur une pâte de charbon actif à utiliser comme catalyseur A102023-5
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
38300.06 38300.14 38300.22
38300.06EA 92.9 EUR
38300.06 38300.14 38300.22
Palladium 5% sur une pâte de charbon actif à utiliser comme catalyseur A102023-5
Palladium
Appearance: Black Odor: Odorless
Informations de commande: Sold on a dry weight basis. Unit weight excludes water weight. Nominally 50% water wet
Formule: Pd
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011167
Numéro CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6