Imprimer
Palladium 1% sur charbon actif en poudre humidifié avec environ 50% d'eau, réduit
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
38292.09 38292.18
38292.09EA 151 EUR
38292.09 38292.18
Palladium 1% sur charbon actif en poudre humidifié avec environ 50% d'eau, réduit
Palladium
Physical Form: 900-1100 m²/g
Formule: Pd
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011167
Numéro CAS: 7440-05-3