Semiquantitative Standard 2, Specpure®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
36770.AE
36770.AP
36770.AEEA
614
EUR
36770.AE
36770.AP
Semiquantitative Standard 2, Specpure®
Étalons
Étalons cationiques
Standards multi-éléments
Molecular Formula: Matrix: 40% Aqua Regia/tr. HF
Physical Form: Liquid
UN No.: UN3093
MDL No.: MFCD02091743