Ground & Waste Water Pollution Standard Solution 2, Specpure®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
36745.AE
36745.AP
36745.AEEA
101
EUR
36745.AE
36745.AP
Ground & Waste Water Pollution Standard Solution 2, Specpure®
Étalons
Étalons pour l'analyse environnementale
Molecular Formula: Matrix: 2% HNO₃/tr. tartaric acid
Physical Form: Liquid
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD02091712